De mopkoppen zijn vervaardigd van op zuiver esterschuim gelamineerde polyesterstof en bevatten geen verontreiniging door cellulosestoffen. Ze zijn ontwikkeld voor het reinigen van plafonds en wanden in gecontroleerde en kritische omgevingen.
Geschikt voor gebruik in combinatie met een groot aantal chemicaliën, waardoor de mopkop ideaal is voor het aanbrengen van desinfectanten en reinigingsoplossingen
Geschikt voor gamma-, EtO- en autoclaafsterilisatie (aanbevolen cycli: 30 minuten bij 121 °C)
Mopkoppen met een grootte van 130 mm kunnen worden gebruikt met een frame van 130 mm, uitschuifbare mopstelen en een emmersysteem voor één of twee emmers (25 en 30 L)
Geschikt voor omgevingen van klasse 100, ISO 5, M3.5.