Opslag- en ordeningssysteem
Leverancier: Heathrow Scientific
612-1861EA 166 EUR
612-1861
Opslag- en ordeningssysteem
Pipethouders
ABS, gekleurd. Voor standaardpipetten, pipetten voor weefselcultuur, en pipetdozen. Sterke, stabiele constructie.
  • Geschikt voor standaardpipetten en pipetten voor weefselcultuur van 0,1 tot 25 ml
  • 4 compartimenten met kijkvensters aan de zijkant zorgen voor een duidelijk zicht, zelfs wanneer verschillende systemen naast elkaar zijn opgesteld
  • Zijdelingse klemhouders voor pipetteerhulpmiddelen of -ballonnen