VWR®, Capillaire tips voor het laden van gel
Leverancier: VWR
VWR®
732-0509EA 87.3 EUR
732-0509 732-0508
VWR®, Capillaire tips voor het laden van gel
Pipettips
Niet afgeschuind capillair gedeelte, niet gegradueerd, compatibiliteitstype H.
  • Dunne capillaire passingen tussen gelplaten
  • Vult nauwkeurig de putjes tussen de tanden van de gelkam
  • Brede afdichtingsgebieden om ook op oudere pipetvaten te passen
  • Maagdelijke harsen en duurzaam productontwerp