VWR®, Bètastralingsbak
Leverancier: VWR
VWR®
113-8993EA 715 EUR
113-8993
VWR®, Bètastralingsbak
Dozen Bakken met bescherming tegen bèta-/gammastraling
Acryl, transparant, dikte: 10 mm.
  • Gemakkelijk te vullen en snel te legen dankzij het scharnierdeksel
  • Robuust, draagbaar en gemakkelijk te reinigen
Maximale bescherming voor kortstondige opslag of voor het afvoeren van licht verontreinigde materialen.
b×d×h (binnenzijde): 285×285×580 mm.