Spatels, Drigalski
Leverancier: RSG Solingen
231-0652EA 24.8 EUR
231-0652 231-1085 231-2185
Spatels, Drigalski
Spatels
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
  • Voor bacteriologische toepassingen
  • Kan ook als roerstaaf worden gebruikt
  • Voor gelijkmatige uitspreiding of betere verdeling van media