Sterilisatie-indicatoren
Leverancier: Südpack Medical
489-0046EA 36.7 EUR
489-0046
Sterilisatie-indicatoren
Sterilisatie-indicatoren
Tapes indicatoren bij sterilisatie met droge warmte.
De tape (ethyleenoxide) verandert van wit in zwart na 3,5 minuten bij 134 °C.
Tape voor heteluchtsterilisator (poupinel) verandert van groen in diverse bruintinten na een periode bij een temperatuur tussen 155 en 180 °C.