Milieuvriendelijke thermometers, enviro safe
620-0880EA 16.6 EUR
VWRI620-0880
Milieuvriendelijke thermometers, enviro safe
Deze milieuvriendelijke thermometers zijn gevuld met een groene, niet-toxische, biologisch afbreekbare enviro-Safe vloeistof. Ze hebben een loodvrije, witte glazen achtergrond.
Ideaal voor gebruik in chemische/petrochemische laboratoria, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, voedings- en drankverwerking, farmaceutische en medische industrieën, zuivelfabrieken, brouwerijen en distilleerderijen.
  • Voldoen aan overheids-, onderwijs- en sectormandaten om 'groene' producten te kopen
  • Unieke serienummers
Certificaten: Traceerbaar naar NIST. Envirokleen™-gecertificeerd door ChemTel, een onafhankelijk laboratorium.
Leveringsinformatie: Bevat een meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) verklaring van nauwkeurigheid en traceerbaarheid.
* Totale onderdompeling