VWR® SuperClearUltra-High Performance, Centrifugebuizen
Leverancier: VWR
VWR®
525-0156EA 217 EUR
525-0156 VWRU21008-103 525-0155 525-0151 VWRU21008-089 VWRU21008-178 525-0150 525-0306 VWRU21008-195 21008-242 VWRU82018-048 21008-240 21008-214 21008-216 21008-105 VWRU93000-032 82018-050
VWR® SuperClearUltra-High Performance, Centrifugebuizen
Buisjes Centrifugebuisjes
Deze populaire centrifugebuisjes met conische bodem zijn ontworpen voor centrifugeren op hoge snelheid en zijn gemaakt van niet-cytotoxisch hars van medische kwaliteit, waardoor gebruikers het monstervolume en de kleur gemakkelijk kunnen zien.
  • Voorkomt glasbreuk en lekkage tijdens centrifugering op hoge snelheid
  • Eenvoudig af te lezen schaalverdeling voor nauwkeurige metingen
  • Gepatenteerd extra groot vuilbestendig schrijfveld
  • Veelzijdige verpakkingsopties
  • RNase-, DNase-, endotoxine- en ATP-vrij
SuperClear-buisjes zijn voorzien van goed zichtbare gedrukte schaalverdelingen voor eenvoudig vullen en monstervoorbereiding. Het gepatenteerde, extra grote schrijfpaneel is het grootste op de markt en transparant voor het gemakkelijk bekijken van monsters door het label heen. Dit schrijfpaneel is ook veegvast voor permanente codering die niet zal slijten bij het plaatsen en verwijderen van buizen van een centrifugerotor.
Caps are available in two styles: flat and plug. Flat caps are leak resistant and feature a moulded-in elastomeric sealing ring that keeps the sealed tubes completely secure. These caps are ideal for vortexing chemicals and long rocker incubations. Plug caps feature a deep sealing area and offer a secure seal for extended storage.
Caps must be loosely attached to tubes when autoclaving.