Microcentrifugeerbuisjes, 2,0 ml, SuperClear
VWR® SuperClear™
211-0118EA 25.1 EUR
VWRI211-0118 VWRI211-0038 VWRI211-0119 VWRI211-0034
Microcentrifugeerbuisjes, 2,0 ml, SuperClear
Ultrahelder PP, met graduatie, autoclaveerbaar en geschikt voor invriezen, met vlakke dop. Bruine kleur voor lichtgevoelige stoffen.
  • Bestand tegen centrifugeren tot 20 000×g
  • Geschikt voor alle standaardrotoren en rotoren met hoge capaciteit
  • De buisjes hebben een mat schrijfveld aan de zijkant en een vlakke dop die eenvoudig kan worden gelabeld en doorgeprikt
  • Elke partij is getest en gegarandeerd vrij van RNase en DNase
Verpakking: In hersluitbare zak. Verpakking met diverse kleuren bevat rode, blauwe, groene, gele en oranje buisjes in afzonderlijke zakken met elk 100 buisjes.