VWR® ND18, Headspace-flacons met schroefhals en precisieschroefdraad
Leverancier: VWR
VWR®
548-0552EA 664 EUR
548-0552 548-0564 LAPH18091314 548-0549
VWR® ND18, Headspace-flacons met schroefhals en precisieschroefdraad
flesjes
Flacons, sluitingen, septa en kits.
  • Geen risico op verkeerd afgesloten flacons, zoals bij krimpen het geval is
  • Gemakkelijker te sluiten en te openen, vooral omdat magnetische krimpdoppen erg moeilijk te krimpen zijn
  • Lagere kern en bescherming voor de naald door dunnere septa
  • Universeel gebruik voor headspace en SPME vanwege dunnere septa
  • Speciale voorgesneden septa (siliconenlaag is gespleten maar PTFE blijft intact) voor veilige penetratie van de gevoelige SPME-fase met nauwelijks uitboren
Getest en goedgekeurd door CTC voor hun Combi PAL (Gerstel, Atas, Agilent), ook aanbevolen door Agilent voor hun G1888A samplers, door Shimadzu voor AOC5000 en voor PerkinElmer TurboMatrix autosamplers (modellen na 1/9/2006).
Leveringsinformatie: De sets bevatten een helder glazen flacon van helder glas met een headspace-schroefhals van 20 ml (22,5×75,5 mm), een zilveren magnetische schroefdop met een centraal gat van 8 mm en een septum.