Ubbelohde-viscositeitsmeter (DIN) met extra buis
Leverancier: SI Analytics
616-3380EA 628 EUR
616-3380 616-3382 616-3383 616-3384 616-3385 616-3387
Ubbelohde-viscositeitsmeter (DIN) met extra buis
Viscosimeters Capillaire viscometers
Viscositeitsmeters met hangend kogelniveau voor de bepaling van de relatieve of absolute kinematische viscositeit.
  • Extra buis en schroefdraad
  • Geijkt, met constante voor automatische meting
Certificaten: DIN 51562-1, ISO 3105, BS 133, NFT 60-100