Horlogeglazen
Leverancier: Kartell
plastilab®
216-1140EA 6.5 EUR
216-1140 216-1134 216-1138 216-1136
Horlogeglazen
Horlogeglazen
PP, transparant
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot max. +120 °C
  • Autoclaveerbaar
Stabiel, met extra brede voet.