Verzwaringsbanden
Leverancier: Bel-Art
214-1311EA 66.5 EUR
BELAF183210212
Verzwaringsbanden
Zachte loodplaat bekleed met flexibele Vikem® vinyl heeft vele toepassingen voor het stabiliseren laboratoriumapparatuur in waterbaden of toepassingen waarbij extra gewicht nodig.
  • Vellen kunnen worden gebogen in cilinders, "S" -curven, "U" -curven of wendingen om verschillende containertypen tegen te houden
  • Vikem®-vinylcoating voorkomt dat het lood sporen achterlaat op apparatuur
  • Gecoate loodplaten zijn 2,2 mm dik