Deze nonwoven schoonmaakdoekje zijn gemaakt van meltblown polypropyleen en bevochtigd met 70 % isopropanol van semiconductorkwaliteit en 30 % gedeïoniseerd water.
- Zeer laag gehalte aan natrium en andere ionen
- Helpt om het verbruik van oplosmiddelen en VOS-emissies te verminderen
- Verpakt in een hersluitbaar zakje om de zuiverheid en het vochtgehalte van de oplosmiddelen te behouden
Ze zijn ideaal voor algemene oppervlaktereiniging en het schoonvegen van procesapparaten en ander gereedschap voor ze de cleanroom binnengebracht worden.
Geschikt voor omgevingen van Klasse 100, ISO 5 of M3,5.
Kleur: wit
Verpakking: verpakt in hersluitbare zakken om de reinheid en de verzadigingsniveaus van de oplosmiddelen intact te houden. Elke zak is voorzien van een batchnummer voor traceerbaarheid.
Opgelet: De gegevens zijn accuraat op het moment van publiceren, de laatste testresultaten en testmethoden kunt u vinden op de website van de leverancier.
*De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904