VWR®, Blokverwarmers, Analoog
Leverancier: VWR
VWR®
460-3258EA 724 EUR
460-3258 460-3259 460-3249 460-3260 460-3261 460-3250 460-3251 460-3262 460-3252 460-3263 460-3253 460-3254 460-3255 460-3256
VWR®, Blokverwarmers, Analoog
Blokverwarmers Analoge blokverwarmers
Deze multifunctionele eenheden zijn ideaal voor incubatie en activering van culturen, enzymreacties, bepalingen van bloedureumstikstof, immunoassays, smelt- of kookpunten. Twee afzonderlijke temperatuurinstelknoppen zorgen voor regeling van lage en hoge temperaturen. De knop voor het lage bereik kan worden aangepast van boven de omgevingstemperatuur tot 100 °C en de knop voor het hoge bereik kan worden aangepast van 75 tot 150 °C. Droge blokverwarmers met een hoog wattage en constante temperatuur zijn zuinig, veelzijdig en compact. Elk van de vijf modellen accepteert afzonderlijke, uitwisselbare, modulaire verwarmingsblokken, waarin verschillende monstercontainers kunnen worden geplaatst, zoals microbuisjes, centrifugebuisjes, flesjes, microplaten en PCR-strips of -buisjes.
  • Multifunctioneel apparaat voor een groot aantal toepassingen
  • Temperatuurbereik van de omgevingstemperatuur +5 °C tot 150 °C
  • Bieden plaats aan verwisselbare modulaire verwarmingsblokken van VWR® voor buisjes met een capaciteit van 0,2 ml tot 50 ml
  • Analoge knoppen
Bestelinformatie: Verwarmingsblokken worden niet meegeleverd, gelieve deze afzonderlijk te bestellen.
Opgelet: * RT = omgevingstemperatuur
** EU-stekker *** UK-stekker **** CH-stekker