Centrifuges, universeel, CT6E
Leverancier: VWR Hitachi
521-3605EA 0 EUR
HITC905600V1
Centrifuges, universeel, CT6E
Universele tafelmodelcentrifuges met nieuw ontwerp en selecteerbare opties (rotors en bekers) voor een breed scala aan toepassingen.Type CT6E met swingoutrotor heeft een maximale capaciteit tot 1000 ml (4×250 ml).
  • Gebruiksvriendelijk besturingspaneel
  • Compact, gemakkelijk te laden en te ledigen
  • Milieuvriendelijk (zijn recycleerbaar en verbruiken weinig energie)
  • Zeer laag geluidsniveau
Certificaten: Conform CE-normen voor mechanische, elektrische en elektromagnetische beveiliging (61010-2-020, EN 61326)
Bestelinformatie: Ronde en vierkante bekers alsook overeenkomende adapters voor verschillende centrifugeerbuizen en flessen zijn beschikbaar op aanvraag.