Afzuigeenheid voor Kjeldahl-mineralisatie-eenheden
Leverancier: Gerhardt
Turbosog
705-0488EA 0 EUR
705-0488
Afzuigeenheid voor Kjeldahl-mineralisatie-eenheden
Destillatiesystemen Gaswassers
Met de Turbosog-scrubber worden agressieve zuurdampen van de Kjeldahl-destructie, waaronder perchloorzuur en andere toxische gassen, gecondenseerd en geneutraliseerd.
  • Preseparator met twee flessen voor scheiden en uitwassen
  • Waterverbruik van 50 l/u
  • Unit is eenvoudig te verplaatsen