Waterverzachter, Aqua-Soft-systeem, PG 8597
Leverancier: Miele
141-0552EA 2901 EUR
141-0552 141-0137
Waterverzachter, Aqua-Soft-systeem, PG 8597
Waterzuiveringssystemen Deïonisatiesystemen
Het Aqua-Soft-systeem biedt een aanhoudende toevoer van zacht water en is geschikt voor water met een hardheid van maximaal 71° dH. Het werkt als een niveaugeregeld systeem met twee tanks, bestaande uit twee cartridges met ionenuitwisselingsharsen en een zoutreservoir. De harsen worden verrijkt met natriumionen. Het harde water stroomt over de harsen in de eerste cartridge, waar calcium- en magnesiumionen worden uitgewisseld voor natriumionen. Op dat moment stroomt er geen water door de tweede cartridge. Wanneer één cartridge leeg is, wordt het water naar de tweede cartridge geleid door middel van een hardheidselector die overeenkomt met de hardheid van het lokale water, die door de klantenservice wordt geplaatst wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt. Tegelijkertijd wordt de regeneratie van de harsen uit de lege container geactiveerd. Voor deze behandeling wordt pekel (NaCl) uit het zoutreservoir onttrokken. Het reservoir moet regelmatig worden bijgevuld met grove zoutpellets. Vulhoeveelheid circa 25 kg.
  • Flexibel in gebruik: is standaard op wielen gemonteerd
  • Eenvoudig in het gebruik dankzij vulling vanaf de bovenzijde
  • Ommanteling in kunststof
  • Geen netaansluiting vereist: niet-elektrische werking
Uitvoer: max. 19 l/min, piek 30 l/min
b×d×h: 360×360×570 mm
Leveringsinformatie: Aquasoft kast, 2 harsreservoirs, elk met een inhoud van 4,5 liter, 1 zoutreservoir voor 20 kg zout