Software, Validation Manager
Leverancier: VWR Collection
908-0040EA 0 EUR
HPLC1.18988.UP0301 HPLC1.18988.SMA1
Software, Validation Manager
Software Laboratoriumsoftware
Validation Manager software controleert of uw analytische methode geschikt is voor het beoogde doel en produceert automatisch het benodigde validatierapport. Uw virtuele Validation Manager kan u dagen of zelfs weken werk besparen voor elke soort analysetechniek.
  • Programmeerwizards voor het genereren van het validatiebestand, voor de sample preparation en voor de EZChrom Elite Òinjectietabellen
  • Verschillende mogelijkheden voor het importeren van gegevens
  • Automatische berekening en evaluatie van de methode karakteristieken
  • Conclusiescherm voor het invoeren van opmerkingen en beslissingen
  • Automatische generatie van het validatierapport van de methode
Neem contact op met de specialisten van VWR voor meer informatie over Validation Manager software.