Energieregelaar, MC227
Leverancier: Electrothermal
454-0041EA 581 EUR
454-0041
Energieregelaar, MC227
Regelaars Temperatuurregelaars
Deze regelaar regelt de gemiddelde stroomtoevoer naar het verwarmingsapparaat door automatisch de stroom in en uit te schakelen aan de hand van intervallen die door de MC227 worden bepaald. De temperatuur van het aangestuurde apparaat blijft constant.
  • Geschikt voor gebruik op het werkblad, aan de wand en bevestiging op een steunstaaf met Ø12,7 mm
Geschikt voor gebruik op het werkblad, aan de wand en bevestiging op een steunstaaf.
Maximale stroom intermitterend: 10 A
Maximale continustroom: 5 A
Leveringsinformatie: Geleverd zonder stekker