Digitale temperatuurregelaar, MC8108
Leverancier: Electrothermal
454-1428EA 1050 EUR
454-1428
Digitale temperatuurregelaar, MC8108
Regelaars Temperatuurregelaars
Uitgerust met een microprocessor combineert de MC8108 een handige manier van temperatuurregeling met bedieningsgemak en goede nauwkeurigheid.
  • Duidelijk LED-display
  • Geleverd met PT100 weerstandsthermometer
Nadat het verwarmingscircuit op de voeding is aangesloten en de bedrijfsomstandigheden zijn ingesteld, blijven deze parameters opgeslagen in het apparaatgeheugen zonder batterijstroom te gebruiken. 2 m lange uitgangskabel.
Range of hysteresis: –100 to +100 °C
Range of set point: –199 to +999 °C