Thermostatisatiekast, OxiTop® Box
Leverancier: WTW
208432
705-1017EA 3830 EUR
705-1017
Thermostatisatiekast, OxiTop® Box
Incubatoren Compacte tafelincubatoren
Tafelmodel container met een scharnierend transparant deksel dat plaats biedt aan maximaal 12 OxiTop® gelijktijdige metingen of 20 Karlsruhe-flessen. De compressor is CFK-vrij en heeft een automatisch ontdooisysteem met condensaatverdamping.
  • Vaste temperatuur 20 °C ±0,5 °C
  • Met luchtcirculatie
  • Met aansluiting voor een IS 6 of IS12 roerder
H×W×D: 375x425x600 mm