Monsterverdelers, RT 6.5 - RT 75
Leverancier: Retsch
411-3305EA 1420 EUR
411-3305 411-3303 RETS40.610.0007 411-3304 411-3301 411-3302 411-3300
Monsterverdelers, RT 6.5 - RT 75
Monsterverdelers
Spleetverdelers worden gebruikt voor het eenvoudig verdelen van alle soorten bulkmaterialen. Ideaal voor het ter plaatste reduceren van monstermateriaal. Afhankelijk van deeltjesgrootte, materiaal en de verdeling van de deeltjesgrootte, moet de opening van de doorvoer 2,5-3 maal groter zijn dan de diameter van het grootste deeltje (deeltjesgroottefactor).
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen
  • Bestaat uit één verdeelkop, één statief en drie recipiënten
  • Kan in het laboratorium en op locatie worden gebruikt
  • Handmatig verdeelproces met hoge nauwkeurigheid
Bestelinformatie: Spleetverdelers RT 6,5 en RT 12,5 worden geleverd met 3 tinnen recipiënten van 2,5 l, een voet van gelakt plaatstaal en een roestvrijstalen verdeelkop. Spleetverdelers RT 25, RT 37,5, RT 50 en RT 75 worden geleverd met 3 recipiënten van 8 l, voet en verdeelkop, allemaal gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal