Celdeling II: Meiose
Leverancier: 3B Scientific
761-0013EA 0 EUR
761-0013
Celdeling II: Meiose
Kaarten
Deze kleurrijke grote wandkaart laat de verschillende stadia van celdeling, meiose, zien. De zoogdiercellen op de kaart worden gekleurd volgens de gebruikelijke kleuring in de microscopie. De kaart kan worden opgehangen aan een wand van het klaslokaal en geeft eenvoudig en duidelijk de belangrijkste stappen van meiose weer die leiden tot de productie van gameten, een specifiek type celdeling voor geslachtelijke voortplanting.
Bestel nu