VWR®, Orbitale Mini Shaker
Leverancier: VWR
444-0268EA 1270 EUR
444-0268 444-0269 444-7093
VWR®, Orbitale Mini Shaker
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Shaker voor algemeen gebruik met microprocessorbesturing die ideaal is voor een reeks mengtoepassingen. Variabele snelheidsregeling zorgt voor een consistente, uniforme schudactie. De snelheid is instelbaar in stappen van 10 min⁻¹ tot 500 min⁻¹ en in stappen van 25 min⁻¹ tot 1200 min⁻¹. De ramping-functie verhoogt de snelheid langzaam tot het instelpunt voor extra veiligheid.
  • Twee onafhankelijke LED-displays tonen snelheid en tijd
  • Geïntegreerde timer, 1 s tot 160 uur, toont de verstreken tijd of telt af en maakt automatische uitschakeling en akoestisch alarm mogelijk wanneer het programma is voltooid
  • Reeks verwisselbare hulpstukken
  • Te gebruiken bij −10 tot +60 °C (max. 80% relatieve luchtvochtigheid), in een incubator, droge CO₂ incubator of koelcel
Informatie over toebehoren: Shaker biedt plaats aan maximaal twee van de beschreven rekken en 35×10, 20×25, 15×50, 12×125, 6×250 of 4×500 ml kolven en 3×500 ml mediaflessen.
Leveringsinformatie: Geleverd met geperforeerde bak, antislip rubberen mat maar zonder hulpstukken. U kunt het toebehoren afzonderlijk bestellen.