Spiraalenter Eddy Jet IUL
Leverancier: IUL Instruments SA
710-0115EA 18980 EUR
IULA1700
Spiraalenter Eddy Jet IUL
Deze microprocessor gestuurde systeem met een beeldscherm is een gepatenteerde werkwijze voor het afzetten van monsters met steriele wegwerpspuiten in logaritmische of lineaire spiraalvorm. De verdunning kan worden ingesteld voor meer dan een tien-daagse periode. Spiraalpatronen voor de meest voorkomende procedures zijn voorgeprogrammeerd. Standaardwerking: automatische opname van de steriele wegwerpspuit, monstername uit de monsterhouder, automatische plating in de petrischaal, verwijdering van gebruikte spuit in de afvalcontainer. Hetzelfde monster kan op verschillende platen worden afgezet met een wegwerpspuit met behulp van verschillende aanbrengprocedures.
  • Zeer nauwkeurige vierfasenmotor: toerental van de draaihouder, afwerpen van de spuit, beweging van en naar de beker en koppelen van de spuit
  • Spoelen met desinfectans of water is overbodig
  • Voor alle gebruikers eenvoudig uit te voeren kalibratieprogramma
  • Geen enkel risico van contaminatie van de monsters
  • Geen vacuümpomp of afvalfles vereist
Leveringsinformatie: basisapparaat Eddy-Jet met draaihouder van 9 cm, 1000 steriele spuiten voor eenmalig gebruik, 1000 bekers
Bestel nu