Elektronische temperatuurregelaar, SCT1
Leverancier: Stuart
stuart®
442-0326EA 347 EUR
442-0326
Elektronische temperatuurregelaar, SCT1
Regelaars Temperatuurregelaars
De elektronische temperatuurregelaar is speciaal ontwikkeld voor gebruik met CC162 en SC162 magnetische roerders met verwarmingsplaat.
  • Inclusief afneembare sonde, zodat de regelaar uit de buurt van mogelijk schadelijke dampen kan worden geplaatst
  • Door de ingebouwde klem kan de regelaar op verticale of horizontale kolfstaven worden gemonteerd
  • Helder, gemakkelijk af te lezen LED-scherm geeft de werkelijke temperatuur van het monster weer
Voor nauwkeurige temperatuurregeling tot 200 °C of als digitale thermometer tot 325 °C.
Certificaten: EN 60529: IP 54