Multifrequentie-ultrasoonbaden, Transsonic TI-H-serie
Leverancier: Elma
ELMA2390400010EA 2421 EUR
ELMA2390400010
Multifrequentie-ultrasoonbaden, Transsonic TI-H-serie
De Transsonic TI-H-serie is leverbaar in verschillend formaten met 25 en 45 kHz. Het ergonomische ontwerp en de superieure materiaalcompatibiliteit zijn geschikt voor industrieel gebruik in productieomgevingen, reparatiewerkplaatsen en servicecentra. Deze ultrasoonbaden zijn uitgerust met een timer die kan worden ingesteld tussen 0 en 15 min.
  • Twee schakel frequenties, voor intensieve of voorzichtige reiniging
  • Bad van speciaal roestvrij staal voor intensief gebruik en lange levensduur
  • Degas: voor snelle, effectieve ontgassing van de reinigingsvloeistof
  • Sweep: voor optimale verdeling van het geluidsveld
  • Thermostatisch instelbare verwarming (30 to 80 °C)
Met twee schakelfrequenties
Bestelinformatie: Andere modellen zijn beschikbaar, gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer informatie.