Antiverdampingskogels voor waterbaden
Leverancier: Grant
462-8239EA 114 EUR
462-8239
Antiverdampingskogels voor waterbaden
Parels Kunststofparels
Voordelige lichtgewicht PP-sferen waarmee het vloeistofoppervlak wordt afgedekt. De sferen hebben een Ø van 20 mm en bedekken in een aantal van 275 circa 1000 cm².
  • Zij reduceren het warmteverlies met 77% en de verdamping met 87%
  • Zij bieden dezelfde isolatie als een deksel, maar daarnaast nog steeds directe toegang tot de vloeistof in het bad