Waterzuiveringsystemen, RiOs™ 3
Leverancier: Merck
RiOs™ 3
171-0140EA 2696 EUR
171-0140 171-0391 171-0316 171-0317 171-0139 171-0315 171-0126 171-0142
Waterzuiveringsystemen, RiOs™ 3
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
Het RiOs 3 systeem is geschikt voor algemene, niet kritische laboratoriumtoepassingen of als voorbehandeling voor ultrapuur watersystemen en biedt de ideale oplossing voor uw behoeften aan type III laboratoriumwater, voor bijvoorbeeld handmatig reinigen en spoelen, buffervoorbereiding, voedingswater voor luchtbevochtigers, autoclaven, glaswerkwassers. Het RiOs™ 3 systeem is ontworpen voor gebruikers die op zoek zijn naar een compacte, gebruikersvriendelijke oplossing, waarvan de intuïtieve bediening, ruimtebesparing en onderhoudsgemak erg op prijs zullen worden gesteld. Het RiOs 3-systeem is ideaal als voorbehandeling bij Synergy®- of Milli-Q®-waterzuiveringsystemen voor gebruikers die ultrapuur water nodig hebben.
Tot 30 l typ III water per dag van hoog analytisch niveau uit de kraan.
  • Gemakkelijk te installeren en gebruiksvriendelijk
  • Het verbruiksartikelenpakket is een uniek all-in-onepakket dat de membranen voor voorbehandeling en omgekeerde osmose bevat
  • Onderhoud is beperkt tot het vervangen van een enkel patroon een of twee keer per jaar.
  • Kleurendisplay met achtergrondverlichting toont de geleidbaarheid, de temperatuur en het in het geïntegreerde reservoir
  • Geïntegreerd, compact reservoir van 6 liter. Het is mogelijk om een reservoir van 30 of 60 l aan te sluiten voor grotere dagelijkse behoeften.
Het RiOs 3 systeem is geschikt voor algemene, niet kritische laboratoriumtoepassingen of als voorbehandeling voor ultrapuur watersystemen en biedt de ideale oplossing voor uw behoeften aan type III laboratoriumwater, voor bijvoorbeeld handmatig reinigen en spoelen, buffervoorbereiding, voedingswater voor luchtbevochtigers, autoclaven, glaswerkwassers. Het RiOs™ 3 systeem is ontworpen voor gebruikers die op zoek zijn naar een compacte, gebruikersvriendelijke oplossing, waarvan de intuïtieve bediening, ruimtebesparing en onderhoudsgemak erg op prijs zullen worden gesteld. Het RiOs 3-systeem is ideaal als voorbehandeling bij Synergy®- of Milli-Q®-waterzuiveringsystemen voor gebruikers die ultrapuur water nodig hebben.
  • Gemakkelijk te installeren en gebruiksvriendelijk
  • Het verbruiksartikelenpakket is een uniek all-in-onepakket dat de membranen voor voorbehandeling en omgekeerde osmose bevat
  • Onderhoud is beperkt tot het vervangen van een enkel patroon een of twee keer per jaar.
  • Kleurendisplay met achtergrondverlichting toont de geleidbaarheid, de temperatuur en het in het geïntegreerde reservoir
  • Geïntegreerd, compact reservoir van 6 liter. Het is mogelijk om een reservoir van 30 of 60 l aan te sluiten voor grotere dagelijkse behoeften.
Bestelinformatie: Het zuiveringspakket SmartPak™ (171-0126) moet samen met het systeem worden besteld.