Centrifugebuisjes, Microsep™ Advance
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Microsep™
516-0370EA 237 EUR
516-0370 516-0381 516-0377 516-0378 516-0485 516-0375 516-0376 516-0373 516-0374 516-0371 516-0382 516-0383 516-0372 516-9920
Centrifugebuisjes, Microsep™ Advance
Filters Centrifugefilters
Deze centrifugale apparaten zorgen voor een nauwkeurige en snelle terugwinning van microliter concentraatvolumes.
  • Hoge terugvorderingen, meestal meer dan 90%
  • Deadstop om te voorkomen dat monsters droogdraaien
  • Past op centrifuges die geschikt zijn voor standaard buizen van 17×100 mm
Toepassingen: Concentreer verdunde eiwitmonsters voorafgaand aan elektroforese. Wissel buffer uit en verwijder zout in monsters. Verwijder eiwitten en deeltjes uit monsters voor HPLC-analyse van medicijnen, aminozuren en antilichamen. Isoleer verbindingen met laag molecuulgewicht uit fermentatiebouillon voor screening van natuurlijke producten. Herstel biomoleculen uit celkweek supernatanten of lysaten. Verduidelijk monsters met grove deeltjes.