β-BHC, Supelco®

Leverancier: Merck
Gevaar


M-Clarity™ quality level = MQ100

33376-100MGEA 78.2 EUR
33376-100MG
β-BHC, Supelco®
β-BHC
Formule: C₆H₆Cl₆
MW: 290,83 g/mol
Kookpunt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 297 °C
Dichtheid: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 319-85-7
EINECS: 206-271-3
UN: 2761
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR