Bis-trispropane ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
43496.14EA 63.7 EUR
43496.14 43496.36 43496.22
Bis-trispropane ≥98%
Bis-trispropane
Formule: C₁₁H₂₆N₂O₆
MW: 282,34 g/mol
Smeltpunt: 168…170 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004689
CAS-nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3