Ethylene carbonate
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Gevaar
PROONIST-1972EA 3830 EUR
PROONIST-1972
Ethylene carbonate
Ethylene carbonate
Formule: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Kookpunt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 36 °C
Dichtheid: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 150 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005382
CAS-nummer: 96-49-1
EINECS: 202-510-0