2-(4-Chlorophenylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14889.0005EA 186 EUR
8.14889.0005
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
Formule: C₈H₉ClOS
MW: 188,68 g/mol
Kookpunt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 41 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014037
CAS-nummer: 13457-98-2
EINECS: 236-657-7
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Molar Mass 188.68 g/mol
Boiling Point 140 °C (1013 hPa)
Density 1.278 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H9ClOS