Methyl salicylate
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC15143400EA 168 EUR
EHERC15143400
Methyl salicylate
Methyl salicylate
Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 432 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 100…101 °C
Dichtheid: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 99 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002214
CAS-nummer: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 12,06200
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/31/2298931.jpg