3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid, (max. 6% H₂O) ≥97%
|
Waarschuwing
|
A12134.09EA
28.1
EUR
A12134.09
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid, (max. 6% H₂O) ≥97%
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Formule:
C₇H₅ClO₃ MW: 172,57 g/mol Kookpunt: 331 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 168…170 °C |
MDL-nummer:
MFCD00002549 CAS-nummer: 3964-58-7 EINECS: 223-574-6 |