4,6-Decadiyne ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H53467.14EA 773 EUR
H53467.14 H53467.03 H53467.06
4,6-Decadiyne ≥97%
4,6-Decadiyne
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kookpunt: 96 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 0,82
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00041645
CAS-nummer: 16387-71-6
UN: 3295
ADR: 3,III