9,10-Anthraquinone, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
67372-250MGEA
47.1
EUR
67372-250MG
67372-1G
9,10-Anthraquinone, Supelco®
9,10-Anthraquinone
Formule:
C₁₄H₈O₂ MW: 208,22 g/mol Kookpunt: 380 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 165…169 °C Dichtheid: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 185 °C |
MDL-nummer:
MFCD00001188 CAS-nummer: 84-65-1 EINECS: 201-549-0 Merck Index: 13,00692 |