Barium hydroxide monohydrate ≥95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
45888.22EA
40.5
EUR
45888.22
45888.36
Barium hydroxide monohydrate ≥95%
Barium hydroxide monohydrate
Formule:
H₂BaO₂·1H₂O MW: 189,36 g/mol Dichtheid: 3,743 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149151 CAS-nummer: 22326-55-2 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III |