Droogovens, Heratherm® Advanced Protocol Security-serie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Heratherm®
466-0281EA 4230 EUR
466-0281 466-0282 466-0283 466-0284 466-0290 466-0280 466-0289 466-0279 466-0285 466-0286 466-0287 466-0288
Droogovens, Heratherm® Advanced Protocol Security-serie
Ovens Standaard ovens
Verwarmings- en droogovens met gecoate buitenkant of buitenkant van roestvrij staal. Met de timer kunt u de oven in- of uitschakelen na een vooraf ingestelde tijd, met een keuze uit instellingen voor een week, uur of realtime. Apparaten met natuurlijke convectie zijn ideaal voor rustige droging en opwarming, om delicate monsters te beschermen. Apparaten met geforceerde convectie beschikken over een instelbare ventilatorsnelheid en zijn geschikt voor snellere droging en opwarming, en superieure temperatuuruniformiteit.
  • Standaard oververhittingsalarm en als extra een alarm voor lage temperatuur
  • Groot, gemakkelijk afleesbaar fluorescentiedisplay en microprocessorgestuurde bediening door middel van een aanraakknop
  • Programmeerbare regelaar voor temperatuurstijging en constante temperatuur. Er kunnen maximaal 10 programma's worden opgeslagen
  • Toegangsopening voor de plaatsing van sensoren voor onafhankelijke gegevenscontrole
  • Boostfunctie zorgt voor snelle opwarming
  • Automatische droogfunctie schakelt de oven uit wanneer de monsters droog zijn (met gebruik van optionele temperatuursensor)
  • Vergrendelbare deur met deuralarm
Leveringsinformatie: Geleverd met twee legplaten en standaard RS232-gegevensinterface. Zie 'droogovens, Heratherm General Protocol' voor meer informatie over legplaten, stapelkits en standaarden. Er is een hele serie accessoires en in de fabriek aangebrachte opties zoals toegangsopeningen op verzoek leverbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Modellen met een roestvrijstalen buitenkant zijn eveneens leverbaar. Deze hebben dezelfde modelnaam gecombineerd met het achtervoegsel SS. De bijbehorende specificatiegegevens zijn hetzelfde als voor de bovenstaande modellen.