2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Waarschuwing
HYPETS-65195EA 547 EUR
HYPETS-65195
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Formule: C₃H₃F₅O
MW: 150,05 g/mol
Kookpunt: 78…80 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00004673
CAS-nummer: 422-05-9
EINECS: 207-012-7