Bisacrylamide, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL146072-100GEA 50.4 EUR
SIAL146072-100G SIAL146072-500G
Bisacrylamide, Sigma-Aldrich®
Bisacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Kookpunt: 125 °C (3,33 hPa)
Smeltpunt: 185 °C
Dichtheid: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 138 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00008625
CAS-nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg