Momentsleutels, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG2195-6177EA 770 EUR
NALG2195-6177
Momentsleutels, Nalgene®
Moersleutels
Deze sleutels kunnen gebruikt worden voor controle van de instellingen van capsuleermachines, online inspectie en het controleren van torsies.
  • Waarborgt een lekvrije afdichting van sluitingen
Bestelinformatie: Bestel adapters die passen bij het type hars van de sluiting.