Dek-kit voor mini-rollerbottleapparaat, Wheaton®
Leverancier: Wheaton
WHEATON®
734-1170EA 670 EUR
734-1170
Dek-kit voor mini-rollerbottleapparaat, Wheaton®
Apparaat voor rolflessen
Kan snel en gemakkelijk worden bevestigd op het tafelmodel. Bevat 2 extra rollen per kit. De basiseenheden kunnen voorzien worden van twee extra dekken. Kit omvat een gemonteerd roldek, vier steunen, aandrijfriem, benodigde hardware en montage-instructies.
Gewicht: 2,3 kg