Veiligheidsschermen
Leverancier: Kartell
KART571EA 223 EUR
KART571
Veiligheidsschermen
Schermen Veiligheidsschermen
PMMA protection shield, transparent, thickness: 5 mm, provides laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, aerosol and splashing.
  • Vrijstaand
  • Draagbaar en stabiel
  • Voorzien van antislipvoetjes