Bètastralingsschermen
Leverancier: Kartell
plastilab®
KART572EA 420 EUR
KART572
Bètastralingsschermen
Schermen Stralingsschermen
Acryl beschermkap, transparant, dikte: 9 mm
  • Biedt bescherming tegen straling bij het gebruik van isotopen die bètastraling afgeven, waaronder P32
  • Vrijstaand, draagbaar en stabiel, met antislipvoetjes