VWR®, Pipettips, navulsysteem
Leverancier: VWR
VWR®
613-1090EA 38.2 EUR
613-1090 613-1081 613-1092 613-1091 613-1094 613-1072 613-1082 613-1093 613-1063 613-1096 613-1062 613-1098 613-1087 613-1064 613-1086 613-1078 613-1100 613-1077 613-1066 613-1068
VWR®, Pipettips, navulsysteem
Pipettips
Helder PP, steriel of niet-steriel, autoclaveerbaar
  • De niet-steriele tips zijn vrij van DNA, DNase en RNase; de tips die zijn gesteriliseerd via elektronenstraling zijn vrij van DNA, DNase en RNase, pyrogenen, PCR-inhibitoren en endotoxinen
  • Deze robuuste, traceerbare rekken zijn gemakkelijk vast te pakken dankzij de ergo-clips
  • Tevens verkrijgbaar zijn navuldozen incl. rekken of lege navuldozen met opklapbare vergrendeling voor openen en sluiten met één hand, een omkeerbaar deksel met lip, nergens uitstekende vorm en kliksluiting om te voorkomen dat rekken losraken en omlaag vallen
Opgelet: SC: eenkanaalspipet / MC: multikanaalpipet
Voor meer informatie over compatibiliteit, gelieve contact op te nemen met de Avantor klantendienst.