Verwarmingsplaten, RC-serie
Leverancier: VELP Scientifica
453-0145EA 513 EUR
453-0145
Verwarmingsplaten, RC-serie
Verwarmers Verwarmingsplaten
Verwarmingsplaten met platen gecoat met aluminiumlegering voor een gelijkmatige warmtespreiding. Keuze uit modellen met één of twee platen.
  • De behuizing heeft een goede chemische bestendigheid
  • Analoge temperatuurregeling