Guanidinium thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
SIALG6639-1KGEA 538 EUR
SIALG6639-1KG SIALG6639-100G SIALG6639-500G EXPO-G6639-100G SIALG6639-250G SIALG6639-25G
Guanidinium thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Guanidinium thiocyanate
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118,16 g/mol
Smeltpunt: 118 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013027
CAS-nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1